Learn More
Verbindung E (Gamma-Sekretase-Inhibitor XXI), TRC
Artikelnummer. 30356716
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.5 mg
Packungsgröße:
0.50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30356716 0.5 mg 0.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30356716 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC6435080.5MG
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Compound E (gamma-Secretase Inhibitor XXI)
CAS 209986-17-4
Summenformel C27H24F2N4O3
Menge 0.5 mg
Synonym N-[(1S)-2-[[(3S)-2,3-dihydro-1-methyl-2-oxo-5-phenyl-1H-1,4-benzodiazepin-3-yl]amino]-1-methyl-2-oxoethyl]-3,5-difluorobenzeneacetamide
InChI-Formel InChI=1S/C27H24F2N4O3/c1-16(30-23(34)14-17-12-19(28)15-20(29)13-17)26(35)32-25-27(36)33(2)22-11-7-6-10-21(22)24(31-25)18-8-4-3-5-9-18/h3-13,15-16,25H,14H2,1-2H3,(H,30,34)(H,32,35)/t16-,25+/m0/s1
SMILES C[C@H](NC(=O)Cc1cc(F)cc(F)c1)C(=O)N[C@H]2N=C(c3ccccc3)c4ccccc4N(C)C2=O
IUPAC-Name (2S)-2-[[2-(3,5-Difluorphenyl)acetyl]amino]-N-[(3S)-1-methyl-2-oxo-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepin-3-yl]propanamid
Molekulargewicht (g/mol) 490.5
Formelmasse 490.1816