Learn More
Cole-Parmer™ Adapter mit Außengewinde und Überwurfmutter
Artikelnummer. 11784749
Click to view available options
Anschlussgröße:
1/2 in. NPT(M)
3/4 in. NPT(M)
3/8 in. NPT(M)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11784749
Marke: Cole-Parmer™ 0638591
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Klemmverschraubungen sind eine ausgezeichnete Wahl für den Anschluss starrer Schlauchsysteme
  • Montieren Sie die Armatur am Schlauch, indem Sie den Schlauch durch eine Dichtungshülse schieben und mit der Mutter zusammendrücken, um eine sichere Versiegelung zu erreichen
  • PVDF-Komposition
Spezifikation
Beschreibung Verbindungsstück mit NPT-Außengewinde und Überwurfmutter
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material PVDF
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 1 15/16 Zoll
Verpackungsmenge 10 Anschlüsse
Schlauchgröße 3/4 Zoll
Auslassanschluss 3/4 Zoll
Anschlussgröße 3/4 in. NPT(M)
Sterilisationsmethode Autoklav oder Ethylenoxid (ETO)
Breite (metrisch) 33 mm
Breite (angloamerikanisch) 1 5/16 Zoll
Form Gerade
Produkttyp Adapter mit Außengewinde und Überwurfmutter