Learn More
Cole-Parmer™ Adapter mit Außengewinde und Überwurfmutter
Artikelnummer. p-7116385
Click to view available options
Anschlussgröße:
1/2 in. NPT(M)
3/4 in. NPT(M)
3/8 in. NPT(M)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11749539
Marke: Cole-Parmer™ 0638587
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Klemmverschraubungen sind eine ausgezeichnete Wahl für den Anschluss starrer Schlauchsysteme
  • Montieren Sie die Armatur am Schlauch, indem Sie den Schlauch durch eine Dichtungshülse schieben und mit der Mutter zusammendrücken, um eine sichere Versiegelung zu erreichen
  • PVDF-Komposition
Spezifikation
Beschreibung Verbindungsstück mit NPT-Außengewinde und Überwurfmutter
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material PVDF
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 1 5/8 Zoll
Verpackungsmenge 10 Anschlüsse
Schlauchgröße 1/2 Zoll
Auslassanschluss 1/2 Zoll
Anschlussgröße 1/2 in. NPT(M)
Sterilisationsmethode Autoklav oder Ethylenoxid (ETO)
Breite (metrisch) 24 mm
Breite (angloamerikanisch) 15/16 Zoll
Form Gerade
Produkttyp Adapter mit Außengewinde und Überwurfmutter