Learn More
Masterflex™ Adapter mit NPT-Innengewinde und Überwurfmutter
Artikelnummer. 11751983
Change view
Click to view available options
Auslassanschluss:
1/4 Zoll
3/8 Zoll
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. Auslassanschluss unitSize
11751983 3/8 Zoll 10 Stück
11731983 1/4 Zoll 10 Stück
2 options
Artikelnummer. 11751983
Marke: Masterflex™ 0638440
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Diese Adapter ermöglichen eine permanente Verbindung.
  • Robuste Gewindeanschlüsse sind für den permanenten Einbau geeignet.
  • Wählen Sie aus Nylon oder Polypropylen für eine Vielzahl von Anwendungen.
  • Die Nylonadapter mit Innengewinde haben eine gute chemische Beständigkeit und sind für 200 psi bis 77 °F (25 °C) ausgelegt.
  • Der Temperaturbereich der Nylonadapter beträgt -40 bis 200 °F ( -40 bis 93 °C).
  • Sterilisation durch Ethylenoxid
Spezifikation
Beschreibung Verbindungsstück mit NPT-Innengewinde und Überwurfmutter
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Material Polypropylen
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 1 3/16 Zoll
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 0 °F
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -17 °C
Schlauchgröße 1/4 Zoll
Auslassanschluss 3/8 Zoll
Anschlussgröße 1/4 in.
Sterilisationsmethode Ethylenoxid
Breite (metrisch) 21 mm
Breite (angloamerikanisch) 13/16 Zoll
Maximaler Druck 200 psi
Max. Operating Temperature (English) 375 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C
Produkttyp Rohradapter mit Innengewinde und Überwurfmutter