Learn More
Memmert™ Eingangsanschluss für Kompressorgekühlter Inkubator
Artikelnummer. 15824048 Alle ansehen Memmert Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Packungsgröße
15824048 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15824048 Lieferant Memmert™ Lieferanten-Nr. ICP260F7
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Temperaturbereich: -12 °C bis +60 °C
Spezifikation
Beschreibung Eingangsanschluss
Kapazität (metrisch) 256 L
Kammermaterial Acero inoxidable
Zur Verwendung mit (Geräte) Memmert Compressor-Cooled Inkubator (ICP260)
Material Verzinkter Stahl
Temperaturbereich (metrisch) -12 bis +60 °C
Typ Gekühlter Inkubator
Menge Je
Durchmesser (metrisch) 40 mm