Learn More
Testo™ ComSoft CFR 21 Part 11 Software
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Pharmazeutische Anwendungen
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Validierbare Software
- Erfüllt alle Anforderungen der FDA (Food and Drug Administration) in einem geschlossenen System
- Die Konformität mit den CFR-Richtlinien wird von einem unabhängigen Institut bestätigt
- Unterstützt Testo Datenaufzeichner aus den Geräteserien testo 174, testo 175, testo 176 und testo 184
- Läuft auf allen 32- und 64-Bit-Betriebssystemen Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7 (außer der jeweiligen HOME-Edition).Weitere Betriebssysteme auf Anfrage erhältlich
- Verwaltung von Anwendergruppen durch einen Administrator
- Speicherung von Rohdaten im manipulationssicheren Dateiformat
- Erkennung von Übertragungsfehlern durch Prüfsummen
- Inaktivitätssperre, um unbefugten Zugriff zu verhindern
- Überwachung der An-/Abmeldeaktivitäten, erfolgreiche/erfolglose Nutzung digitaler Signaturen und Änderung von Rohdaten mit Hilfe eines Prüfprotokolls
Specifications
Specifications
| Typ | Software, ComSoft CFR 21 Teil 11 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Pharmazeutische Anwendungen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Datenlogger-Serie testo 174, testo 175, testo 176 und testo 184 |