Spezifikation
| Gene ID (Entrez) | 1312 |
| Spezies | Human |
| Reinheit | >50%, by HPLC |
| Inhalt und Lagerung | Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | This Peptide is Useful as a Blocking Peptide for NB100-1780 |
| Gen-Alias | catechol O-methyltransferase, catechol-O-methyltransferase, EC 2.1.1.6 |
| Gensymbol | COMT |
| Menge | 0,1 mg |
| Forschungskategorie | Lipid and Metabolism |
| Lagerungspuffer | Lyophilized from a 5 pmol/ul solution in 5% (v/v) acetonitrile/H2O and TFA salt. |