Learn More
Contec™ ConSTIX™ Tupfer zur Oberflächenvalidierung
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16249721 Alle ansehen Contec Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch) Spitze:
2 cm
2,31 cm
Packungsgröße:
1000 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 16249721
Marke: Contec™ SV3
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Contec™ CONSTIX™ Tupfer zur Oberflächenvalidierung für die Bewertung von Oberflächenreinigungsprotokollen in der biopharmazeutischen Industrie.
  • Das Paket enthält fünf speziell verarbeitete Polyester-Tupfer zur Minimierung des Hintergrund-TOC-Einflusses vom Tupfer
  • Niedriger Hintergrund-TOC-Gehalt für minimale Beeinflussung von Testergebnissen
  • Große Oberfläche des Tupferkopfes und der lange flexible Griff bieten beim Tupfen eine hervorragende Oberflächenabdeckung
  • Starke, haltbare Polyester-Tupfer für optimale Entnahme
  • Mit den meisten gängigen Methoden sterilisierbar
  • Autoklavierbar
  • Tupfer in Nylontasche versiegelt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Länge (angloamerikanisch) 4,9 in.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bewertung von Oberflächenreinigungsprotokollen in der biopharmazeutischen Industrie
Produkttyp Tupfer
Länge (metrisch) 12,4 cm
Material Polypropylen
Breite (angloamerikanisch) Kopf 0,48 in.
Breite (metrisch) Kopf 1,22 cm
Länge (angloamerikanisch) Spitze 0,91 in.
Länge (metrisch) Spitze 2,31 cm
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Sterilität Unsteril
Klebstofftyp Ultraschall-versiegelt
Griffmaterial Polypropylen
Spitzenform Flächenrührer
Spitzenmaterial Gestrickter Polyester