Learn More
Contec™ ConSTIX™ Tupfer zur Oberflächenvalidierung
Artikelnummer. p-3830794 Alle ansehen Contec Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch) Spitze:
2 cm
2,31 cm
Packungsgröße:
1000 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 16685554
Marke: Contec™ SV2
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Contec™ CONSTIX™ Tupfer zur Oberflächenvalidierung für die Bewertung von Oberflächenreinigungsprotokollen in der biopharmazeutischen Industrie.
  • Das Paket enthält fünf speziell verarbeitete Polyester-Tupfer zur Minimierung des Hintergrund-TOC-Einflusses vom Tupfer
  • Niedriger Hintergrund-TOC-Gehalt für minimale Beeinflussung von Testergebnissen
  • Große Oberfläche des Tupferkopfes und der lange flexible Griff bieten beim Tupfen eine hervorragende Oberflächenabdeckung
  • Starke, haltbare Polyester-Tupfer für optimale Entnahme
  • Mit den meisten gängigen Methoden sterilisierbar
  • Autoklavierbar
  • Tupfer in Nylontasche versiegelt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Durchmesser (angloamerikanisch) Griff 0,12 Zoll
Länge (angloamerikanisch) 6 in.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bewertung von Oberflächenreinigungsprotokollen in der biopharmazeutischen Industrie
Produkttyp Tupfer
Durchmesser (metrisch) Griff 3 mm
Länge (metrisch) 152,4 mm
Länge (angloamerikanisch) Griff 5,2 in.
Länge (metrisch) Griff 13,2 mm
Länge (angloamerikanisch) Spitze 0,8 in.
Länge (metrisch) Spitze 2 cm
Breite (metrisch) Spitze 6,3 mm
Breite (angloamerikanisch) Spitze 0,23 in.
Durchmesser (metrisch) Spitze 6,4 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) Spitze 0,25 in
Sterilität Unsteril
Klebstofftyp Ultraschall-versiegelt
Griffmaterial Polypropylen
Spitzenform Rund
Spitzenmaterial Gestrickter Polyester