Learn More
Concanavalin A, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16821900
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16821900 100 mg 100 Milligramm
16348158 250 mg 250 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 16821900
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J61221.MC
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Ein pflanzliches Lektin, das ein T-Zell-Mitogen ist und Apoptose in menschlichen Fibroblasten induziert
Concanavalin A ist ein Pflanzenlektin, das ein T-Zell-Mitogen ist und Apoptose in menschlichen Fibroblasten induziert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Applications
Concanavalin A is a plant lectin that is a T-cell mitogen, and induces apoptosis in human fibroblasts.
Solubility
Slightly soluble in water and phosfate buffered saline.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 11028-71-0
MDL-Nummer MFCD00071069
Synonym ConA
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Concanavalin A
Typ Concanavalin A
Physikalische Form Lyophilized Powder
Farbe Weiß
Menge 100 mg
Merck Index 14,2495
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water and phosfate buffered saline.