Learn More
Pacific Handy Cutter Universeller Sicherheitsschneider mit verdeckter Klinge
Artikelnummer. 17718977
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Packungsgröße:
50 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
17718977 Gelb 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17718977 Lieferant Pacific Handy Cutter Lieferanten-Nr. EBC1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    300.33 €
    256.72 € / 50 Stück
    Sparen 43.61 €
    14% Rabatt
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das EBC1 ist ein besonders robustes Sicherheitsmesser mit verdeckter Klinge. Daher ist es besonders sicher. Es eignet sich perfekt zum Schneiden von doppelwandiger Wellpappe, Umreifungen und vielen anderen Materialien.
  • Ein Einweg-Produkt in leuchtendem Gelb. Mit praktischem Bandzerteiler zur Minimierung von Klingeneinsatz und Produktschäden.
  • Zusätzlich eine Öse zum Befestigen eines Tragebands oder zum Aufhängen.
  • Müssen Sie auf eine größere Distanz schneiden? Dann werden Sie unseren Adapter DFCCON mögen. Dadurch wird Ihr EBC1 zu einem teleskopischen Schneidwerkzeug.
Spezifikation
Produkttyp Messer
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Sterilität Unsteril
Farbe Gelb