Learn More
Konzentrierte Arsenlösung, 10 ppm
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11752987 Alle ansehen Reagecon Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11752987 100 ml 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11752987 Lieferant Reagecon Lieferanten-Nr. 5000500C
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Konzentriert, um Arsen-Standardlösung zu bilden. Arsenkonzentrat, 10 ppm, EP-Gütegrad, Reagecon™ wird gemäß dem Europäischen Arzneibuch Kapitel 4 (4.1.2) für die Verwendung in Arsengrenzwerttests hergestellt.
  • Hergestellt in einer ISO9001-zertifizierten Anlage gemäß EU-Vorschriften. Ph. Kapitel 4(4.1.2) Richtlinien
  • Hergestellt gemäß ASTM-, APHA-, ACS-, EP- und USP-Methoden
  • Wird mit Analysenzertifikat und Etikett geliefert, das Chargennummer und Verfallsdatum zeigt
  • Dank der gebrauchsfertigen Lösung entfallen die Zeit und der Arbeitsaufwand der Erstellung präziser Standardlösungen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Arsen
CAS 7440-38-2
Konzentration 10 ppm As
Geruch Geruchsneutral
Verfahren Arsen-Grenzwerttests
Summenformel As
MDL-Nummer MFCD00085309
Menge 100 ml
Physikalische Form Flüssig
Synonym Arsenikalien, Arsen, anorganisch, Arsen-75, Grau, schwarz, Metallisch, Verbindungen, Kolloidal, compounds, colloidal
InChI-Schlüssel RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N
SMILES [As]
IUPAC-Name Arsen
Molekulargewicht (g/mol) 74.92
PubChem CID 5359596
ChEBI CHEBI: 27563
Formelmasse 74,92 g/mol
Güte Eu. Ph. Kapitel 4(4.1.2)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • CONCENTRATE TO MAKE (5000500)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: diarsenic trioxide