Learn More
Thermo Scientific™ MuA Transposase (concentrated)
Artikelnummer. 10515559 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
22 μg
Packungsgröße:
20 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10515559 22 μg 20 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10515559 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. F750C
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Führen Sie mit diesen auf Transposon basierenden Werkzeugen eine funktionelle Proteinanalyse durch.
Die Transposon Produkte basieren auf dem Transpositionsmechanismus des Bakteriophages Mu. Während der lytischen Phase des Phagenlebenszyklus repliziert die Maschine ihr Genom, indem sie wiederholt in das Wirtsgenom transponiert. Die Mu-Transpositionsreaktion wurde zu einer In-vitro-Reaktion modifiziert, die durch ein einziges Enzym katalysiert wird – MuA Transposase. In diesem System ist eine einzige In-vitro-Reaktion in der Lage, mehr als eine Million Transposon-Insertionsklone zu erzeugen.
Besondere Merkmale
Das Mutation Generation System (MGS-Kit) und das Stop Generation System (STOP-Kit) sind für die Funktionsanalyse von Proteinen vorgesehen. Mit diesen neuen Transposon-Hilfsmitteln können gesättigte Bibliotheken von mutierten Proteinen in einer einzigen Reaktion mit kürzerer Arbeitszeit als bei jeder anderen Methode erstellt werden. Die Position der Transposon-Insertion in jedem mutierten Klon kann entweder durch PCR oder Sequenzierung abgebildet werden. Mit MGS- und STOP-Kits sind Tausende mutierter Klone in nur 2 bis 3 Tagen für Expressionsstudien bereit.
Das MGS-Kit enthält den kompletten Satz an Reagenzien für die Transposon-basierte Linker-Scan-Mutagenese von Zielproteinen. Die MGS-Entranceposone dienen zur Vornahme subtiler Änderungen an der Struktur eines Zielproteins durch Einfügen von 15 bp In-Frame-Linkern in das entsprechende Zielgen. Diese In-Frame-Insertion ermöglicht die Konservierung nachgelagerter Sequenzen.
Die STOP-Kit Entranceposons enthalten translationale Stopp-Codone in allen drei Leseframes innerhalb des terminalen Teils der Transposon-Sequenz. Die firmeneigene Modifikation des Stop Generation Systems ermöglicht es, aus praktisch jedem Zielprotein eine gesättigte C-Terminal-Deletionsbibliothek mit der Hinzufügung von maximal drei Aminosäuren zu erzeugen.
Besondere Eigenschaften
  • Effizient – erstellen Sie gesättigte Insertionsbibliotheken für die Sequenzierung und Proteinanalyse in einer einzigen Reaktion
  • Schnell – verringern Sie die Arbeitszeit im Vergleich zu herkömmlichen Methoden
  • Zufällig – Eliminieren Sie die Präferenz für den Zielstandort oder Insertions-Hotspot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 1,1 μg/μl
Form Lösung
Format Tube
Reaktionsgeschwindigkeit Schnell
Produkttyp Transposonprodukte
Menge 22 μg
Ausgangsmaterial DNA
Volumen 20 μl