Learn More
SHP Steriltechnik AG Kondensattank
Artikelnummer. 31908840
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Autoklaven
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
31908840 Autoklaven 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31908840 Lieferant SHP Steriltechnik AG Lieferanten-Nr. 20.0000.000.500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Kondensatsammelbehälter sammelt während des Autoklavierungsprozesses zuverlässig Kondensat. Dies schützt die Geräte und stellt sicher, dass das Kondensat ordnungsgemäß entsorgt wird.
  • Zuverlässige Sammlung von Kondensat aus Autoklavzyklen
  • Schützt den Autoklaven und die Arbeitsumgebung vor Kontaminationen
  • Leicht zu entfernen und zu reinigen
  • Robustes und langlebiges Material
  • Geeignet für Standardautoklaven
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Autoklaven
Modell Kondensattank
Produkttyp Kondensatsammelbehälter