Learn More
Zeiss™ Kondensator
Artikelnummer. 11733949
Click to view available options
Typ:
Kondensator 0.9/1.25 H
Kondensator, Achromatisch-aplanatisch 0,9 H
Kondensator, achromatisch-aplanatisch 0,9 H D Ph DIC
Fokusabstand:
0,8 mm
1 mm
Zur Verwendung mit (Geräte):
Objektive 1,0- bis 100-fach
Objektive 5- bis 100-fach
Enthält:
Mit Frontlinse, die rechts und links verwendet werden kann
Mit geringer Auflösung 2,5x
mit Frontlinse, die rechts und links verwendet werden kann, und Modulatorscheibe mit 5 Positionen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11733949
Marke: Zeiss™ 4242259070000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Kondensor eignet sich für zahlreiche Anwendungen
  • Achromatisch-aplanatischer Kondensor 0,9 H mit Frontlinse, die rechts und links verwendet werden kann
  • Achromatisch-aplanatischer Kondensor 0,9 H D Ph DIC mit Frontlinse, die rechts und links verwendet werden kann, und Modulatorscheibe mit 5 Positionen
  • Kondensator 0,9/ 1,25 H, D, Ph1, Ph2, Ph3 für Axio Lab.A1 mit Niedrigleistungs-System ab 2,5x
  • LD-Kondensor 0,4 für Objektträger; für H, Ph, PlasDIC mit 10 x 46 mm-Schiebegestell
Spezifikation
Typ Kondensator, achromatisch-aplanatisch 0,9 H D Ph DIC
Fokusabstand 1 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Objektive 1,0- bis 100-fach
Enthält mit Frontlinse, die rechts und links verwendet werden kann, und Modulatorscheibe mit 5 Positionen
Menge Je 1