Learn More
Lenz Laborglasintrumente Kondensatoren nach Allihn mit GL-Gewinde
Artikelnummer. 11526804
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch) Ummantelung:
500 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Ummantelung Packungsgröße
11526804 500 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11526804 Lieferant Lenz Laborglasintrumente Lieferanten-Nr. 05223514
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.00 €
    103.81 € / 1 Stück
    Sparen 34.19 €
    24% Rabatt
Verfügbar ab: 15-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
  • DIN 12581-konformer Allihnkühler
  • Zur Kondensation von Dämpfen
  • Mit NS-Buchse und -Konus
  • Wasseranschluss:GL 14-Gewinde (mit zwei Kunststoffoliven mit Gewinde)
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Länge (metrisch) Ummantelung 500 mm
Anzahl Lampen 10
Standard-Konusverbindung Nr. NS 29/32