Learn More
Lenz Laborglasintrumente Kondensatoren nach Davies, mit GL-Gewinde
Artikelnummer. 11566794
Ansicht ändern
Click to view available options
Standard-Konusverbindung Nr.:
NS 24/29
NS 29/32
Länge (metrisch):
250 mm
400 mm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Standard-Konusverbindung Nr. Länge (metrisch) Packungsgröße
11566794 NS 29/32 400 mm 1 Stück
11546794 NS 29/32 250 mm 1 Stück
11556794 NS 24/29 400 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11566794 Lieferant Lenz Laborglasintrumente Lieferanten-Nr. 05215414
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    189.00 €
    136.23 € / 1 Stück
    Sparen 52.77 €
    27% Rabatt
Verfügbar ab: 04-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
  • Davies Kondensatoren für kondensierende Dämpfe
  • Mit NS-Buchse und -Konus
  • Mit zweifach so großem Kühlbereich
  • Wasseranschluss:GL 14-Gewinde (mit zwei Kunststoffoliven mit Gewinde)
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuche
Spezifikation
Enthält Zwei Kunststoff-Schrauboliven
Länge (metrisch) 400 mm
Standard-Konusverbindung Nr. NS 29/32
Material Duran Glas