Learn More
Lenz Laborglasintrumente Liebigkühler mit Oliven
Artikelnummer. 10428792
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
400 mm
500 mm
750 mm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
10428792 500 mm -
10171901 750 mm 1 Stück
10326171 400 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10428792 Lieferant Lenz Laborglasintrumente Lieferanten-Nr. 05210504
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    81.45 €
    59.24 € / 1 Stück
    Sparen 22.21 €
    27% Rabatt
Verfügbar ab: 04-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
  • Liebigkühler gem. DIN 12576 sowie zusätzlich zur DIN-Norm
  • Zur Kondensation von Dämpfen
  • Mit NS-Buchse und -Konus
  • Wasseranschluss: Glasoliven
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Länge (metrisch) 500 mm
Standard-Konusverbindung Nr. NS 29/32
Material Borosilikatglas (3.3)