Learn More
ASECOS™ Sammel/Transportbehälter PE leitfähig 10L
Artikelnummer. 11918737 Alle ansehen Asecos Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
11918737 10 l 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 11918737
Marke: ASECOS™ 13611
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität IMDG, RID, ADR und ICAO-TI
Produkttyp Disposal container
Beschreibung Conductive Polyethylene
Kapazität (metrisch) 10 l
Material Polyethylene