Learn More
Kalibrierlösung für Leitfähigkeit, 30.100 μS, Cole-Parmer™
Artikelnummer. 11776008 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
946 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11776008 946 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11776008 Lieferant Cole Parmer Lieferanten-Nr. 0148999
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.05 €
    67.63 € / 1 Stück
    Sparen 19.42 €
    22% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026