Spezifikation
| Anschlusstyp | UNF 10-32 2 B Fingertights |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Monitor pH/C-900 |
| Material | Titan und Chlorotrifluorethylen |
| Max. Druck | 50 bar |
| Typ | Leitfähigkeit-Durchflusszelle |
| Volumen (metrisch) | 0,041 mL |
| pH | 1 bis 14 |
| Menge | 1/Packung |
| Außendurchmesser (metrisch) | 4,23 mm |