Learn More
Cytiva Leitfähigkeitsmesszelle
Artikelnummer. 11320242 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Material:
Titan und Chlorotrifluorethylen
Titan, Ethylen-Propylen-Dien und Fluorkunststoffe
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11320242
Marke: Cytiva 18111443
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Anschlusstyp Gehäuse M6
Zur Verwendung mit (Geräte) Leitfähigkeitsmonitor
Material Titan, Ethylen-Propylen-Dien und Fluorkunststoffe
Max. Druck 50 bar
Typ Leitfähigkeit-Durchflusszelle
Volumen (metrisch) 0,014 mL
Menge 1/Packung