Learn More
Cytiva Leitfähigkeitsmesszelle
Artikelnummer. p-8001012 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Material:
Titan und Chlorotrifluorethylen
Titan, Ethylen-Propylen-Dien und Fluorkunststoffe
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11330232
Marke: Cytiva 18111105
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Anschlusstyp UNF 10-32 2 B Fingertights
Zur Verwendung mit (Geräte) Monitor pH/C-900
Material Titan und Chlorotrifluorethylen
Max. Druck 50 bar
Typ Leitfähigkeit-Durchflusszelle
Volumen (metrisch) 0,041 mL
pH 1 bis 14
Menge 1/Packung
Außendurchmesser (metrisch) 4,23 mm