Learn More
Hanna Instruments™ Leitfähigkeitsmessgerät
Artikelnummer. 10420833
Ansicht ändern
Click to view available options
Gewicht (metrisch):
95 g
215 g
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gewicht (metrisch) unitSize
10420833 95 g 1 Stück
10182221 215 g 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10420833 Lieferant Hanna Instruments™ Lieferanten-Nr. HI98304
Verfügbar ab: 18-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ergonomisches Design mit grosser LCD Anzeige.
Automatische Temperaturkompensation garantiert hohe Messgenauigkeit
Für Routinemessungen in Labor und Industrie
Messbereiche DIST 3 0 bis 1999 mS/cm, DIST 4 0 bis 19,99 mS/cm, ±2% des Messbereichendwertes
Umgebungsbedingungen 0 bis 50°C
Gewicht 100 g
5 Batterien 1,5 V
Typ: DiST 4
Spezifikation
Genauigkeit (Leitfähigkeit) ±2 % des Vollausschlags
Bereich (Leitfähigkeit) 0,00 bis 19,99 mS/cm
Auflösung (Leitfähigkeit) 0,01 mS/cm
Temperaturkompensation Automatisch (0° bis 50 °C)
Displaytyp LCD
Abmessungen (L x B x H) 175 x 41 x 23 mm
Gewicht (metrisch) 95 g
Typ Leitfähigkeitsmessgerät
Akkulaufzeit Ungefähr 200 h Dauerbetrieb
Spannung 1,5V