Learn More
Hanna Instruments™ Leitfähigkeitsmessgerät
Click to view available options
Gewicht (metrisch):
95 g
215 g
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Ergonomisches Design mit grosser LCD Anzeige.
Automatische Temperaturkompensation garantiert hohe Messgenauigkeit
Für Routinemessungen in Labor und Industrie
Messbereiche DIST 3 0 bis 1999 mS/cm, DIST 4 0 bis 19,99 mS/cm, ±2% des Messbereichendwertes
Umgebungsbedingungen 0 bis 50°C
Gewicht 100 g
5 Batterien 1,5 V
Typ: DiST 4
Automatische Temperaturkompensation garantiert hohe Messgenauigkeit
Für Routinemessungen in Labor und Industrie
Messbereiche DIST 3 0 bis 1999 mS/cm, DIST 4 0 bis 19,99 mS/cm, ±2% des Messbereichendwertes
Umgebungsbedingungen 0 bis 50°C
Gewicht 100 g
5 Batterien 1,5 V
Typ: DiST 4
Spezifikation
Spezifikation
| Temperaturkompensation | Automatisch, 5 bis 50 °C (41 bis 122 °F) mit β = 2,4 %/°C |
| Abmessungen (L x B x H) | 86 x 110 x 43 mm |
| Gewicht (metrisch) | 215 g |
| Gewährleistung | 2 Jahre |
| Sondentyp | HI 7631/2 with 2 m (6.6') cable and 1⁄2 in. thread(included). |
| Auflösung | 0.01 μS/cm |
| Stromversorgung | 12 Vdc power adapter (included) |
| Typ | Conductivity Meter for Demineralized Water |
| Genauigkeit | ±2 % der Originalgröße |