Learn More
Jenway™ Model 3540 pH/conductivity meter
Artikelnummer. 11400609
Change view
Click to view available options
:
Modell: 3540
Artikelnummer.
11400609 Modell: 3540
1 options
Artikelnummer. 11400609
Marke: Jenway™ 1008828
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Entwickelt für den Einsatz in allen Labors, in denen pH- und Leitfähigkeitsanalysen erforderlich sind. Die kombinierten Jenway™3540 Bench Leitfähigkeits-/pH-Messgeräte verfügen über eine automatische Kalibrierung und eine Vielzahl von Messoptionen für Geräte, pH- und Leitfähigkeitsmessungen.
  • Gleichzeitige Anzeige von pH-Wert- und Leitfähigkeitsdaten
  • 2 unabhängige Kanäle zur Vermeidung von Interferenzen zwischen den Sonden
  • Zusätzliche Modi für Widerstand, Salinität, TDS und mV
  • Datenlogger mit Optionen zum automatischen Speichern/Drucken
  • Speicherung von bis zu 500 Messwerten (250 pro Modus)