Learn More
Mettler Toledo™ Leitfähigkeitsmessgerät NineFocus™ NF3000™
Artikelnummer. 31454067
Ansicht ändern
Click to view available options
Modell:
NF3000 AMM BASIS
NF3000 KIT
NF3000 PURE H2O
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell
31454067 NF3000 KIT
31454088 NF3000 PURE H2O
31454057 NF3000 AMM BASIS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31454067 Lieferant Mettler Toledo™ Lieferanten-Nr. 30997010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3815.00 €
    3229.39 € / 1 Stück
    Sparen 585.61 €
    15% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochleistungsfähiges Multiparameter-Tischmessgerät für höchste Präzision bei der Bestimmung von pH-Wert, Leitfähigkeit, Ionenkonzentration, Redoxpotenzial und gelöstem Sauerstoff. Der modulare Zähler ist mit dem intelligenten digitalen System am besten ausgestattet. InLab™ DES™ Sensoren.
  • Entwickelt für die Weiterentwicklung: Misst bis zu 4 Parameter mit einem eingebauten Digitalmultimeter (DMM). Durch das Hinzufügen von Modulen wird die Produktivität der Analyse gesteigert.
  • Datenintegrität: Die vollständig flexible Benutzerverwaltung ermöglicht die individuelle Anpassung von Benutzergruppen an jeden Bedarf und jede Situation und schützt Einstellungen vor unerwünschten Änderungen. Vollständige Unterstützung der Compliance durch automatischen Datentransfer und vollständige Einhaltung branchenspezifischer regulatorischer Standards.
  • Schnelle Problemlösung: Die Sensordiagnose mit Benutzerführung zur Fehlerbehebung reduziert Ausfallzeiten, überwacht den Zustand des Sensors über seine gesamte Lebensdauer und minimiert Fehler.
  • Flexibler Platzbedarf auf der Werkbank: Abnehmbares Terminal mit 7-in.-Touchscreen für flexible Aufstellungsmöglichkeiten, was die Benutzerfreundlichkeit und den Komfort erhöht.
  • Einfache Bedienung: Das intuitive One Click™ Die Benutzeroberfläche in 14 Sprachen, mit der Ergebnisse mit einem einzigen Klick überprüft werden können, vereinfacht die Bedienung, spart Zeit und reduziert Fehler.
  • Robust: Die Schutzart IP52 schützt das Instrument vor dem Eindringen von Staub und Spritzwasser aus allen Richtungen und verhindert Korrosion.
  • Maximale Sensorflexibilität: Volle Kompatibilität mit analogen Sensoren (z. B. InLab ISM Sensor) unter Verwendung eines Analogmoduls.
Alle Einheiten umfassen ein Messmodul, einen Elektrodenarm und Standards für die Erstkalibrierung.
  • Das NF3000-Kit beinhaltet ein InLab 731 Pro-DES Sensor
  • Der NF3000 Pure H2O Das Set beinhaltet ein InLab 741 Pro-DES-Sensor
  • Die NF3000 AMM-Basis umfasst ein analoges Leitfähigkeitsmessmodul für ISM/Nicht-ISM-Sensoren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Genauigkeit (Leitfähigkeit) 0.5 %
Measurement Modes Leitfähigkeit mit Temperatur
Kalibrierung Leitfähigkeit, TDS-Wert, Salinität, Temperatur
Bereich (Leitfähigkeit) 0,001 μS/cm bis 2000 mS/cm
Auflösung (Leitfähigkeit) 0,001 bis 0,1
Temperaturbereich (metrisch) -30 bis +130 °C
Auflösung (Temperatur) 0,1 °C
Genauigkeit (Temperatur) ±0,1 °C zwischen 0 und 100 °C
Displaytyp Farb-TFT (7 in.)
Hintergrundbeleuchtungsoption Ja
Hauptspeicher 3000 Ergebnissätze
Datenpunkte 2000
Art der Protokollfunktion automatisch nach Intervall oder Ereignis, manuell
Angaben zur Datenverwaltung PC, Drucker, USB Stock
Zertifizierung/Konformität CE, WEEE, RoHS
IP-Bewertung IP52
Abmessungen (L x B x H) 40 x 30 x 34 cm
Gewicht (metrisch) 2 kg
Modell NF3000 KIT
Sprachen Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Thailändisch, Türkisch, Chinese (Traditional), English, French, German, Italian, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Thai, Turkish
Kanäle 4 (Mit Modulen anpassbar)
Typ Leitfähigkeitsmessgerät
Genauigkeit -30 bis 130 °C
Breite (metrisch) 30 cm
Höhe (metrisch) 34 cm