Learn More
Standardlösung für Leitfähigkeit und Widerstandsfähigkeit, 26,6 μS/cm, Reagecon™
Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
| Geruch | Merkmal |
| Dichte | 1.00015 g/cm3 bei 20 °C |
| Leitfähigkeit | 26.6 μS/cm |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Farbe | Farblos |
| Löslichkeit | Nicht mischbar oder schwer zu mischen |
| Menge | 500 ml |