Learn More
84 μS/cm Leitfähigkeits-Standardlösungen, Hanna Instruments™
Artikelnummer. 11584327
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11584327 500 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11584327 Lieferant Hanna Instruments Lieferanten-Nr. HI7033L
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Premiumqualität 84 μS/cm-Leitfähigkeitsstandard, der gegen einen hergestellt wird NIST Rückverfolgbare Kaliumchloridlösung.
  • Premiumqualität 84 μS/cm-Leitfähigkeitsstandard, der gegen einen hergestellt wird NIST rückführbare Kaliumchloridlösung
  • Temperaturdiagramm des tatsächlichen μS/cm-Wert bei verschiedenen Temperaturen ist auf jeder Flasche aufgedruckt.
  • Luftdichte Flasche mit manipulationssicherer Dichtung zur Qualitätsicherung
  • Premiumqualität 84 μDie Leitfähigkeitsmessung (S/cm) erfolgte mit einem Leitfähigkeitsmessgerät, das mit Kaliumchlorid kalibriert wurde. NIST 2202 SRM (Standardreferenzmaterial) 
  • Deionisiertes Wasser für analytische Zwecke gemäß ISO 3696/BS3978 
  • Zu den weiteren Geräten, die zur Herstellung der Lösungen verwendet werden, gehören zertifizierte gewichtsgeprüfte Waagen, Klasse A-Glaswaren und zertifizierte Thermometer
Spezifikation
Geruch Geruchsneutral
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
pH 7
Menge 500 ml