Learn More
Leitfähigkeitslösung, 50 μS.cm-1, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-8014467 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1000 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
12954485 500 ml 500 Milliliter
12944485 1000 ml 1000 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 12954485
Marke: Fisher Chemical CTE 004 500
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Spezifikation
Leitfähigkeit 50μS/cm-1
Physikalische Form Flüssig
Menge 500 ml