Learn More
Leitfähigkeitslösung 718 μS/cm, Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
1000 ml
Verpackung:
Flasche
Packungsgröße:
1000 Milliliter
500 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
| Verpackung | Flasche |
| Leitfähigkeit | 718 μS/cm |
| Typ | Leitfähigkeitslösung |
| Menge | 500 ml |