Learn More
Standard-Leitfähigkeitslösung, Hanna Instruments
Artikelnummer. 10462521
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
460 ml
Packungsgröße:
460 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10462521 460 ml 460 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10462521 Lieferant Hanna Instruments Lieferanten-Nr. HI70300L
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Eine Lagerungslösung wird mit Chemikalien in Reagenzienqualität hergestellt, die zur Gewährleistung einer optimalen Leistung Ihrer pH- und Redox-Elektroden beitragen.
Typ: Aufbewahrungslösung (460mL)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Conductivity Solution Standard
Menge 460 ml