Learn More
Leitfähigkeitsstandard 12880 μS/cm, mit Zertifikat, Hanna Instruments™
Beschreibung
Hochwertige Leitfähigkeitslösungen 1413und 12880 μS/cm für den analytischen Einsatz gemäß ISO 3696/BS3978-Standards. Die Standardisierung wurden mit einem Leitfähigkeitsmessgerät durchgeführt, das mit Kaliumchlorid NIST 2202 SRM (Standard-Referenzmaterial) in deionisiertem Wasser kalibriert wurde. Zu den weiteren Geräten, die zur Herstellung der Lösungen verwendet werden, gehören zertifizierte gewichtsgeprüfte Waagen, Klasse A-Glaswaren und zertifizierte Thermometer.
Puffer sind auf NIST rückführbar und werden mit einem Analysenzertifikat geliefert, das den Produktcode, die Chargennummer, den mittleren Chargenwert, die verwendeten SRM, das Herstellungsdatum und das Verfallsdatum auflistet.
Rückverfolgbarkeit und technische Informationen sind auf jedem Beutel aufgedruckt
- Ungeöffnete Beutel sind mit Chargennummer und Verfallsdatum gekennzeichnet
- Temperaturdiagramm des tatsächlichen μS/cm-Werts bei verschiedenen Temperaturen ist auf jedem Beutel aufgedruckt
Praktische Verpackung für die einmalige Verwendung
- Ideal für Benutzer, die nicht häufig kalibrieren
- Dank Tragbarkeit ideal für den Einsatz vor Ort
- Jeder Beutel ist so frisch wie am Tag der Verpackung
- Lichtundruchlässige Verpackung verhindert Oxidation durch UV-Licht, die den Pufferwert verändern könnte
Spezifikation
Spezifikation
| Verpackung | Beutel |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Farbe | Farblos |
| pH | 7 |
| Löslichkeit | Löslich |
| Menge | 25 x 20 ml |