Learn More
Basislinie Leitfähigkeitsstandard, 1413 μS/cm, Hamilton™
Artikelnummer. 10607735
Change view
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
10607735 500 ml 500 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 10607735
Marke: Hamilton 238986
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Unerreichte Stabilität. Hamilton™ Basic Line Leitfähigkeitsstandards mit 1413 μS/cm werden mit einem Zertifikat mit Kalibrierungsdokument vom Typ DFM geliefert.
  • Bleibt bis zu 3 Jahren stabil
  • Ablaufdatum auf jeder Flasche
  • Die Flaschen dürfen für eine Gesamtdauer von 60 Minuten geöffnet bleiben
Spezifikation
Verpackung Calpack-Flasche
Menge 500 ml