Learn More
5000 μS/cm Leitfähigkeits-Standardbeutel, Hanna Instruments™
Artikelnummer. 11637040
Change view
Click to view available options
Menge:
25 x 20 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
11637040 25 x 20 ml 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 11637040
Marke: Hanna Instruments HI70039C
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
5,000 μS/cm-Leitfähigkeitslösung in Premium-Qualität, die NIST-rückführbar ist und mit einem Analysenzertifikat geliefert wird, die aufgrund der Portabilität ideal für den Feldeinsatz geeignet sind.
  • 5,000 μS/cm-Leitfähigkeitslösung in Premium-Qualität, NIST-rückverfolgbar, inklusive Analysenzertifikat (COA)
  • Die Leitfähigkeitslösung wurde mit einem Leitfähigkeitsmessgerät standardisiert
  • Kalibriert mit Kaliumchlorid nach NIST2202 SRM (Standard-Referenzmaterial) in deionisiertem Wasser für den analytischen Einsatz gemäß ISO 3696/BS3978
  • Zu den weiteren Geräten, die zur Herstellung der Lösungen verwendet werden, gehören zertifizierte gewichtsgeprüfte Waagen, Klasse A-Glaswaren und zertifizierte Thermometer
  • Ideal für Benutzer, die nicht häufig kalibrieren
  • Dank Tragbarkeit ideal für den Einsatz vor Ort
Spezifikation
Verpackung Beutel
Geruch Geruchsneutral
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
pH 7
Löslichkeit löslich
Menge 25 x 20 ml