Learn More
84 μS/cm Leitfähigkeitsstandards, Hanna Instruments™
Artikelnummer. 11707064
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11707064
Marke: Hanna Instruments HI7033LC
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Ein 84 μs/cm-Leitfähigkeitsstandard der Premiumqualität, der gegen eine NIST-rückführbare Kaliumchloridlösung präpariert wird.
  • Kalibriert mit Kaliumchlorid nach NIST2202 SRM (Standard-Referenzmaterial) in deionisiertem Wasser für den analytischen Einsatz gemäß ISO 3696/BS3978
  • Temperaturdiagramm des tatsächlichen μS/cm-Werts bei verschiedenen Temperaturen, die auf jeder Flasche aufgedruckt sind
  • 84 μS/cm-Leitfähigkeitslösung mit Premiumqualität wurde mit einem Leitfähigkeitsmessgerät standardisiert
  • Zu den weiteren Geräten, die zur Herstellung der Lösungen verwendet werden, gehören zertifizierte gewichtsgeprüfte Waagen, Klasse A-Glaswaren und zertifizierte Thermometer
  • Luftdichte Flasche mit manipulationssicherer Dichtung zur Qualitätsicherung
Spezifikation
Verpackung Flaschen
Menge 500 ml