Learn More
Leitfähigkeits-Standardlösungen, Hanna Instruments™
Artikelnummer. 10309960
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
20 ml
450 ml
Leitfähigkeit:
12,880 μS/cm
1413 μS/cm
Packungsgröße:
25 Stück
450 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Leitfähigkeit Packungsgröße
10309960 20 ml 12,880 μS/cm 25 Stück
10441141 20 ml 1413 μS/cm 25 Stück
12776955 450 ml 1413 μS/cm 450 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10309960 Lieferant Hanna Instruments Lieferanten-Nr. HI70030P
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ein Leitfähigkeitsstandard von höchster Qualität, der anhand eines NIST Rückverfolgbare Kaliumchloridlösung.
  • Premiumqualität 12.880 μS/cm Leitfähigkeitslösung, die ist NIST nachverfolgbar und in tragbaren Einwegbeuteln verpackt. 
  • Temperaturdiagramm des tatsächlichen μS/cm-Wert bei verschiedenen Temperaturen ist auf jeder Flasche aufgedruckt.
  • Premiumqualität 12.880 μDie Leitfähigkeitsmessung (S/cm) erfolgte mit einem Leitfähigkeitsmessgerät, das mit Kaliumchlorid kalibriert wurde. NIST 2202 SRM (Standardreferenzmaterial) 
  • Deionisiertes Wasser für analytische Zwecke gemäß ISO 3696/BS3978
  • Ideal für Benutzer, die nicht häufig kalibrieren
  • Dank Tragbarkeit ideal für den Einsatz vor Ort
Spezifikation
Leitfähigkeit 12,880 μS/cm
Typ Kalibrierstandardlösungen
Industry Type Für Labore und industrielle Betriebe, Industrial Use
Menge 20 ml