Learn More
Leitfähigkeits-Standardlösungen, Hanna Instruments™
Artikelnummer. 10441141
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
20 ml
450 ml
Leitfähigkeit:
12,880 μS/cm
1413 μS/cm
Packungsgröße:
25 Stück
450 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Leitfähigkeit Packungsgröße
10441141 20 ml 1413 μS/cm 25 Stück
10309960 20 ml 12,880 μS/cm 25 Stück
12776955 450 ml 1413 μS/cm 450 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10441141 Lieferant Hanna Instruments Lieferanten-Nr. HI70031P
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ein Leitfähigkeitsstandard von höchster Qualität, der anhand eines NIST Rückverfolgbare Kaliumchloridlösung.
  • Premiumqualität 1.413 μS/cm Leitfähigkeitslösung, die ist NIST rückverfolgbar und in tragbaren Einwegbeuteln verpackt
  • Temperaturdiagramm des tatsächlichen μS/cm-Wert bei verschiedenen Temperaturen ist auf jeder Flasche aufgedruckt.
  • Praktische Verpackung für den einmaligen Gebrauch
  • Standardisiert mit einem Leitfähigkeitsmessgerät, das mit Kaliumchlorid kalibriert wurde. NIST 2202 SRM (Standardreferenzmaterial) in deionisiertem Wasser für analytische Zwecke gemäß ISO 3696/BS3978
  • Zu den weiteren Geräten, die zur Herstellung der Lösungen verwendet werden, gehören zertifizierte gewichtsgeprüfte Waagen, Klasse A-Glaswaren und zertifizierte Thermometer
  • Eine Auswahl an gebrauchsfertigen Kalibrierstandards, rückführbar auf NIST
  • Erhältlich in 460-ml-Flaschen oder einzeln versiegelten 20-ml-Beuteln zum Schutz vor Licht und Luft.
Spezifikation
Leitfähigkeit 1413 μS/cm
Farbe Farblos
pH ∼7
Siedepunkt ∽100 °C
Löslichkeit Wasserlöslich
Typ Kalibrierstandardlösungen
Industry Type Für Labore und industrielle Betriebe, Industrial Use
Menge 20 ml