Learn More
Basislinie Leitfähigkeitsstandard, 84 μS/cm, Hamilton™
Artikelnummer. 10595673
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10595673
Marke: Hamilton 238984
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Unerreichte Stabilität. Hamilton™ Basic Line Leitfähigkeitsstandards mit 84 μS/cm werden mit einem Zertifikat mit Kalibrierungsdokument vom Typ DFM geliefert.
  • Bleibt bis zu 3 Jahren stabil
  • Ablaufdatum auf jeder Flasche
  • Die Flaschen dürfen für eine Gesamtdauer von 60 Minuten geöffnet bleiben
Spezifikation
Verpackung 500 ml-Calpack Flasche
Menge 500 ml