Learn More
Leitfähigkeitsstandard mit NIST-Zertifikat, 100 μS/cm
Artikelnummer. 11983083
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11983083 500 ml 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11983083 Lieferant Chem-Lab Lieferanten-Nr. CL03.1119.0500
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kalibriert Elektroden und Messgeräte für präzise elektrische und thermische Leitfähigkeitsmessungen. Leitfähigkeitsstandard, 100 μS/cm, NIST-zertifiziert, Chem-Lab ist eine Kaliumchloridlösung für Laboranwendungen und LF-Messungen. 100 μS (±1 %) bei 25 °C.
15 °C — 80.56 μS/cm
16 °C — 82.50 μS/cm
17 °C — 84.45 μS/cm
18 °C — 86.39 μS/cm
19 °C — 88.33 μS/cm
20 °C — 90.28 μS/cm
21 °C — 92.22 μS/cm
22 °C — 94.17 μS/cm
23 °C — 96.11 μS/cm
24 °C — 98.06 μS/cm
25 °C — 100.00 μS/cm
30 °C — 109.72 μS/cm
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumchlorid
Verpackung Polyethylen
CAS 7447-40-7
Dichte 1.00 g/ml
Leitfähigkeit 100 μS/cm
Summenformel ClK
MDL-Nummer MFCD00011360
InChI-Schlüssel WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].[K+]
IUPAC-Name Kalium; Chlorid
Molekulargewicht (g/mol) 74.55
PubChem CID 4873
Menge 500 ml
ChEBI CHEBI:32588
Formelmasse 74,56 g/mol