Learn More
Leitfähigkeitsstandard mit NIST-Zertifikat, 1413 μS/cm
Beschreibung
5 °C — 896 μS/cm
10 °C — 1020 μS/cm
15 °C — 1147 μS/cm
20 °C — 1278 μS/cm
25 °C — 1413 μS/cm
30 °C — 1552 μS/cm
35 °C — 1694 μS/cm
40 °C — 1839 μS/cm
Tekniske data
Tekniske data
| Chemischer Name oder Material | Kaliumchlorid |
| Verpackung | Polyethylen |
| Dichte | 1.01 g/ml |
| Leitfähigkeit | 1413 μS/cm |
| Konzentration | 0.01 m |
| IUPAC-Name | Kaliumchlorid |
| Menge | 1000 ml |
| Formelmasse | 74,56 g/mol |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?