Learn More
Leitfähigkeitsstandard mit NIST-Zertifikat, 1413 μS/cm
Artikelnummer. p-8014312
Click to view available options
Menge:
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1 Liter
1 Stück
Artikelnummer. 11920339
Marke: Chem-Lab CL03.1101.0500
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Kalibriert Elektroden und Messgeräte für präzise elektrische und thermische Leitfähigkeitsmessungen. Leitfähigkeitsstandard, 1413 μS/cm, NIST-zertifiziert, Chem-Lab ist eine 0.01M Kaliumchloridlösung für Laboranwendungen und LF-Messungen. 1278 μS bei 20 °C, 1413μ S bei25° C (±1%).
5 °C — 896 μS/cm
10 °C — 1020 μS/cm
15 °C — 1147 μS/cm
20 °C — 1278 μS/cm
25 °C — 1413 μS/cm
30 °C — 1552 μS/cm
35 °C — 1694 μS/cm
40 °C — 1839 μS/cm
Chemische Identifikatoren
CAS 7447-40-7
Summenformel ClK
Molekulargewicht (g/mol) 74.55
MDL-Nummer MFCD00011360
InChI-Schlüssel WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
SMILES [Cl-].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumchlorid
Verpackung Polyethylen
Dichte 1.01 g/ml
Leitfähigkeit 1413 μS/cm
Konzentration 0.01 M
IUPAC-Name Kalium; Chlorid
Menge 500 ml
Formelmasse 74.56 mol