Learn More
Leitfähigkeitsstandard, NIST-rückführbar, 1.000 μS/cm, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10778448 Alle ansehen Reagecon Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
10778448 500 ml 500 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 10778448
Marke: Reagecon CSKC1000
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Akkreditiert nach ISO 17025 Reagecon™ NIST-rückführbare Leitfähigkeitsstandards, 1.000 μs/cm, sind ungefährliche Standards auf Wasserbasis mit hoher Genauigkeit, geringen Temperaturschwankungen und garantierter Stabilität bis zum Verfallsdatum, auch nach dem Öffnen der Flasche.
Dieser Leitfähigkeitsstandard ist wasserbasiert und vermeidet somit alle Fehler, die auf Matrizenfehlanpassungen zurückzuführen sind. Wässrige Standards sind ungefährlich hinsichtlich Lagerung, Handhabung und Entsorgung. Jede Flasche wird mit einem umfassenden Analysenzertifikat geliefert und hat eine Tabelle der Leitfähigkeitsschwankungen mit Temperaturangabe auf dem Etikett.
  • Komfortabel und kostengünstig—Verringerung von Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltanforderungen und -formalitäten
  • Sehr niedriger Temperaturschwankungskoeffizient—Rreduziert Messfehler und erlaubt Arbeiten ohne Temperaturkontrolle
  • Garantierte Stabilität durch Verfallsdatum—Eeliminiert die Notwendigkeit, bei jedem Gebrauch eine neue Flasche mit Standard zu öffnen
  • Hohe Genauigkeit (±1 % bei 25° C) —ermöglicht den Einsatz als Kalibrator oder Kontrolle gemäß den höchsten Anforderungen (z. B. USP)
Spezifikation
Analysenzertifikat Ja
Leitfähigkeit 1,000 μS/cm (±1  % bei 25 °C)
Physikalische Form Flüssig
Zur Verwendung mit (Geräte) Leitfähigkeitsmessgeräte
Solvent or Matrix Wässrig
Menge 500 ml