Learn More
Conduritol B-Epoxid, TRC
Artikelnummer. 30138365
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138365 100 mg 100 Milligramm
30135775 250 mg 250 Milligramm
30005546 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138365 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC666000100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6090-95-5
Summenformel C6 H10 O5
Molekulargewicht (g/mol) 162.14
Synonym myo-Inositol, 1,2-anhydro-, DL-myo-Inositol, 1,2-anhydro-, Inositol, 1,2-anhydro-, myo- (8CI), 1,2-Anhydro-myo-inositol, Conduritol B epoxide, 1,2-Anhydro-DL-myo-inositol
IUPAC-Name (1R,2R,3S,4S,5R,6S)-7-Oxabicyclo[4.1.0]Heptan-2,3,4,5-Tetrol
SMILES O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O[C@@H]2[C@@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Conduritol B Epoxide
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H10O5/c7-1-2(8)4(10)6-5(11-6)3(1)9/h1-10H/t1-,2-,3+,4+,5-,6+/m0/s1
Formelmasse 162.0528
Reinheit (%) >95%