Learn More
Viskositätsstandard für Konus und Platten, 1008 mPa.s (25,00 °C), Paragon Scientific™
Artikelnummer. 15989909
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15989909 500 ml 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15989909 Lieferant Paragon Scientific Lieferanten-Nr. 2162/12
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    198.00 €
    144.28 € / 500 Milliliter
    Sparen 53.72 €
    27% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Paragon ISO 17025/ISO17034-zertifizierte Normen für Konus- und Plattenviskosität sind speziell für die Lack- und Beschichtungsindustrie vorgesehen und stellen das umfassendste Spektrum an Normen dar, die für diese Anwendung zur Verfügung stehen.
  • Zertifiziert nach ISO 17025/ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung
  • Kinematische Viskosität, zertifiziert in strikter Übereinstimmung mit ASTM D2162 bei 20 °C, 23 °C und 25 °C
  • Die kinematische Viskosität ist gemäß ASTM D341 bei mittleren Temperaturen zertifiziert
  • Dichte, dynamische Viskosität und kinematische Viskosität werden bei allen Temperaturen angegeben
  • Gewährleistet die vollständige Einhaltung des ASTM & IP-Testmethodenprotokolls
  • Vollständige Rückverfolgbarkeit gemäß nationaler Normen
  • 2 Jahre haltbar
  • Manipulationssichere Sicherheitsverpackung
  • Hergestellt in Großbritannien
Spezifikation
Verpackung Braune Glasflasche
Analysenzertifikat Ja
Physikalische Form Flüssig
Menge 500 ml
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren von Charge zu Charge.