missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Viskositätsstandard für Konus und Platten, 200,4 mPa.s (25,00 °C), Paragon Scientific™

Artikelnummer. 15919929
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15919929

Marke: Paragon Scientific 2162/5

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Paragon ISO 17025/ISO17034-zertifizierte Normen für Konus- und Plattenviskosität sind speziell für die Lack- und Beschichtungsindustrie vorgesehen und stellen das umfassendste Spektrum an Normen dar, die für diese Anwendung zur Verfügung stehen.

  • Zertifiziert nach ISO 17025/ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung
  • Kinematische Viskosität, zertifiziert in strikter Übereinstimmung mit ASTM D2162 bei 20 °C, 23 °C und 25 °C
  • Die kinematische Viskosität ist gemäß ASTM D341 bei mittleren Temperaturen zertifiziert
  • Dichte, dynamische Viskosität und kinematische Viskosität werden bei allen Temperaturen angegeben
  • Gewährleistet die vollständige Einhaltung des ASTM & IP-Testmethodenprotokolls
  • Vollständige Rückverfolgbarkeit gemäß nationaler Normen
  • 2 Jahre haltbar
  • Manipulationssichere Sicherheitsverpackung
  • Hergestellt in Großbritannien

Spezifikation

Verpackung Braune Glasflasche
Analysenzertifikat Yes
Physikalische Form Flüssig
Menge 500 ml

Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren je nach Charge.

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt