Learn More
Viskositätsstandard für Konus und Platten, 20077 mPa.s (25,00 °C), Paragon Scientific™
Artikelnummer. 15969919
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
Artikelnummer. 15969919
Marke: Paragon Scientific 2162/20
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Paragon ISO 17025/ISO17034-zertifizierte Normen für Konus- und Plattenviskosität sind speziell für die Lack- und Beschichtungsindustrie vorgesehen und stellen das umfassendste Spektrum an Normen dar, die für diese Anwendung zur Verfügung stehen.
  • Zertifiziert nach ISO 17025/ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung
  • Kinematische Viskosität, zertifiziert in strikter Übereinstimmung mit ASTM D2162 bei 20 °C, 23 °C und 25 °C
  • Die kinematische Viskosität ist gemäß ASTM D341 bei mittleren Temperaturen zertifiziert
  • Dichte, dynamische Viskosität und kinematische Viskosität werden bei allen Temperaturen angegeben
  • Gewährleistet die vollständige Einhaltung des ASTM & IP-Testmethodenprotokolls
  • Vollständige Rückverfolgbarkeit gemäß nationaler Normen
  • 2 Jahre haltbar
  • Manipulationssichere Sicherheitsverpackung
  • Hergestellt in Großbritannien
Spezifikation
Verpackung Braune Glasflasche
Analysenzertifikat Yes
Physikalische Form Flüssig
Menge 500 ml
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren je nach Charge.