Learn More
Lenz Laborglasintrumente Konusse
Artikelnummer. 10121521
Change view
Click to view available options
Verbindungsgröße:
NS 40/38
NS 5/13
NS 50/42
NS 55/44
NS 60/46
NS 7/16
NS 71/51
NS 85/55
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. Verbindungsgröße unitSize
10121521 NS 71/51 1 Stück
10578271 NS 60/46 1 Stück
10189690 NS 7/16 10 Stück
10254001 NS 40/38 10 Stück
10450703 NS 50/42 1 Stück
10493861 NS 5/13 10 Stück
10528851 NS 85/55 1 Stück
10569951 NS 55/44 1 Stück
8 options
Artikelnummer. 10121521
Marke: Lenz Laborglasintrumente 01100271
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
  • Gemäß DIN 12249 Form B und zusätzlich zur Norm
  • Konisch geschliffene Kegel
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Menge Je 1
Verbindungsgröße NS 71/51
Wandstärke (metrisch) 3,2 mm
Außendurchmesser (metrisch) Röhrchen 65 mm
Material Borosilikatglas 3.3