Learn More
Lenz Laborglasintrumente Konusse
Artikelnummer. 10493861
Click to view available options
Verbindungsgröße:
NS 40/38
NS 5/13
NS 50/42
NS 55/44
NS 60/46
NS 7/16
NS 71/51
NS 85/55
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 10493861
Marke: Lenz Laborglasintrumente 01100205
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
  • Gemäß DIN 12249 Form B und zusätzlich zur Norm
  • Konisch geschliffene Kegel
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Menge 10/Packung
Verbindungsgröße NS 5/13
Wandstärke (metrisch) 0,8 mm
Außendurchmesser (metrisch) Röhrchen 4 mm
Material Borosilikatglas 3.3