Learn More
Lenz Laborglasintrumente Konusse
Beschreibung
- Gemäß DIN 12249 Form B und zusätzlich zur Norm
- Konisch geschliffene Kegel
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Verbindungsgröße | NS 55/44 |
| Wandstärke (metrisch) | 2,5 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) Röhrchen | 50 mm |
| Material | Borosilikatglas 3.3 |